Få mere at vide
3,5-Dihydroxybenzoesyre, 97%
Artikelnummer. 11409143
Skift visning
Mængde:
100 g
500 g
2500 g
Unit Size:
100g
2500g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Mængde Unit Size
11409143 100 g 100g
11419143 500 g 500g
11429143 2500 g 2500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Product Code. 11409143 Supplier Thermo Scientific Alfa Aesar Supplier No. A11664.22
 Begrænset vare
På lager
Add to basket
CAS: 99-10-5 | C7H6O4 | 154,12 g/mol
3,5-Dihydroxybenzoesyre bruges i organisk syntese og som mellemprodukt til lægemidlet.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
3,5-Dihydroxybenzoesyre anvendes i organisk syntese og som mellemprodukt til lægemidlet.
Opløselighed Opløselig i 50 mg/ml
, 95 % ethanol.
Bemærkninger
Hold beholderen tæt lukket. Opbevares køligt, tørt i godt lukkede beholdere.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 99-10-5
Molekylær formel C7H6O4
Molekylvægt (g/mol) 154.12
MDL nummer MFCD00002512
InChI nøgle UYEMGAFJOZZIFP-UHFFFAOYSA-N
Synonym alpha-resorcylic acid, 5-carboxyresorcinol, benzoic acid, 3,5-dihydroxy, unii-2wc5lmo6l1, 3,5-dihydroxy benzoic acid, 3,5-dihydroxy-benzoic acid, 3,5-dhba, 3,5-dihydroxybenzoicacid, a-resorcylic acid, .alpha.-resorcylic acid
PubChem CID 7424
ChEBI CHEBI:39912
IUPAC navn 3,5-dihydroxybenzoesyre
SMIL OC(=O)C1=CC(O)=CC(O)=C1
Specifications
Kemisk navn eller materiale 3,5-Dihydroxybenzoic acid
Smeltepunkt ∼237 °C (dekomponering)
Mængde 100 g
Beilstein 2207864
Opløselighedsinformation Opløselig i 50 mg/ml, 95% ethanol.
Formel vægt 154.12
Procent renhed 98%