Få mere at vide
3,5-Dihydroxybenzoesyre, 97%
Artikelnummer. 10122860 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
100 g
500 g
2.5 kg
Pakningsstørrelse:
100g
2.5kg
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10122860 100 g 100g
10418260 500 g 500g
10637763 2.5 kg 2.5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10122860 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 114901000
 Begrænset vare
På lager
CAS: 99-10-5 | C7H6O4 | 154,12 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 99-10-5
Molekylær formel C7H6O4
Molekylvægt (g/mol) 154.12
MDL nummer MFCD00002512
InChI nøgle UYEMGAFJOZZIFP-UHFFFAOYSA-N
Synonym alpha-resorcylic acid, 5-carboxyresorcinol, benzoic acid, 3,5-dihydroxy, unii-2wc5lmo6l1, 3,5-dihydroxy benzoic acid, 3,5-dihydroxy-benzoic acid, 3,5-dhba, 3,5-dihydroxybenzoicacid, a-resorcylic acid, .alpha.-resorcylic acid
PubChem CID 7424
ChEBI CHEBI:39912
IUPAC navn 3,5-dihydroxybenzoesyre
SMIL OC(=O)C1=CC(O)=CC(O)=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3,5-Dihydroxybenzoic acid
Navn note 97%
CAS min % 96.0
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 235,0 °C til 240,0 °C
Farve Hvid til beige
Flammepunkt >200 °C
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 96% min. (HPLC)
Emballage Plastflaske
Lineær formel (HO)2C6H3CO2H
Mængde 100 g
Beilstein 10,404
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: 84 g/L (20 °C). Andre opløseligheder: opløselige i ethanol og ether
Formel vægt 154.12
Procent renhed 97%
Fysisk form Pulver
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 3,5-Dihydroxybenzoic acid
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H315-Forårsager hudirritation.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.