Få mere at vide
3,5-dihydroxybenzhydrazid, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11372437
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11372437 5 g 5g
11382437 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11372437 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L11471.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 7732-32-3 | C7H8N2O3 | 168.15 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7732-32-3
Molekylær formel C7H8N2O3
Molekylvægt (g/mol) 168.15
MDL nummer MFCD00017066
InChI nøgle WGXWEXNJRZMIPT-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3,5-dihydroxybenzhydrazide, 3,5-dihydroxy-benzhydrazide, 5-???benzene-1,3-diol, #, 3,5-dihydroxybenzoic hydrazide, 3,5-bis oxidanyl benzohydrazide, benzoic acid,3,5-dihydroxy-, hydrazide, 3,5-dihydroxy-benzoic acid hydrazide
PubChem CID 586309
IUPAC navn 3,5-dihydroxybenzohydrazid
SMIL NNC(=O)C1=CC=C(O)C(O)=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3,5-Dihydroxybenzhydrazide
Smeltepunkt 256°C to 257°C
Mængde 5 g
Beilstein 2642968
Formel vægt 168.15
Procent renhed 98%