Få mere at vide
3,5-Dihydroxybenzaldehyd, TRC
Artikelnummer. 30382916
Skift visning
Mængde:
1 g
Artikelnummer. Mængde
30382916 1 g
1 options
Artikelnummer. 30382916 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD4464851G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 09-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3,5-Dihydroxybenzaldehyde
CAS 26153-38-8
Molekylær formel C7H6O3
Mængde 1 g
Synonym alpha-Resorcylaldehyde
InChI formel InChI=1S/C7H6O3/c8-4-5-1-6(9)3-7(10)2-5/h1-4,9-10H
SMIL Oc1cc(O)cc(C=O)c1
Molekylvægt (g/mol) 138.12
Formel vægt 138.0317