Få mere at vide
3',5'-Dihydroxyacetophenon, TRC
Artikelnummer. 30373398
Skift visning
Mængde:
250 g
Artikelnummer. Mængde
30373398 250 g
1 options
Artikelnummer. 30373398 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD450100250G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3',5'-Dihydroxyacetophenone
CAS 51863-60-6
Molekylær formel C8H8O3
Mængde 250 g
Synonym 1-(3,5-Dihydroxyphenyl)ethanone, 3,5-Dihydroxyacetophenone, 3',5'-Dihydroxyphenyl Methyl Ketone
InChI formel InChI=1S/C8H8O3/c1-5(9)6-2-7(10)4-8(11)3-6/h2-4,10-11H,1H3
SMIL CC(=O)c1cc(O)cc(O)c1
Molekylvægt (g/mol) 152.15
Formel vægt 152.0473