Få mere at vide
3',5'-Dihydroxyacetophenon, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 3',5'-Dihydroxyacetophenone |
| CAS | 51863-60-6 |
| Molekylær formel | C8H8O3 |
| Mængde | 25 g |
| Synonym | 1-(3,5-Dihydroxyphenyl)ethanone, 3,5-Dihydroxyacetophenone, 3',5'-Dihydroxyphenyl Methyl Ketone |
| InChI formel | InChI=1S/C8H8O3/c1-5(9)6-2-7(10)4-8(11)3-6/h2-4,10-11H,1H3 |
| SMIL | CC(=O)c1cc(O)cc(O)c1 |
| Molekylvægt (g/mol) | 152.15 |
| Formel vægt | 152.0473 |