Få mere at vide
3,5-Dihydroxy-6,7β ββ β; 15,16-dimethylen-5-androst-17-one β ββ, Mikromol
Artikelnummer. 30457419
Skift visning
Mængde:
25 mg
Artikelnummer. Mængde
30457419 25 mg
1 options
Artikelnummer. 30457419 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM1203.150025
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 30-11-2026
Læg i indkøbskurv
Aggiungi al carrello
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Opdag Mikromol – din pålidelige kilde til højkvalitets farmaceutiske referencestandarder. Understøttelse af nøjagtig, overensstemmende analyser med ISO 17034-akkrediterede materialer, der er designet til at sikre tillid til hvert resultat.
3,5-Dihydroxy-6,7β ββ β; 15,16-dimethylen-5-androst-17-one β ββ, Mikromol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Kemisk navn eller materiale 6 beta,7 beta, 15 beta, 16 beta-Dimethylene-3 beta, 5 beta-dihydroxyandrostan-17-one
CAS 82543-16-6
Analyt- eller komponentnavne 6 beta,7 beta, 15 beta, 16 beta-Dimethylene-3 beta, 5 beta-dihydroxyandrostan-17-one
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Molekylær formel C21 H30 O3
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym 17H-Dicyclopropa[6,7:15,16]cyclopenta[a]phenanthren-17-one, octadecahydro-3,5-dihydroxy-10,13-dimethyl-, (3S,5R,6R,7R,8R,9S,10R,13S,14S,15S,16S)-, 17H-Dicyclopropa[6,7:15,16]cyclopenta[a]phenanthren-17-one, octadecahydro-3,5-dihydroxy-10,13-dimethyl-, [3S-(3α,5α,6β,7β,8α,9β,10α,13α,14β,15β,16β)]-, 3β,5β-Dihydroxy-6β,7β;15β,16β-dimethylene-5β-androst-17-one, 6β,7β;15β,16β-Dimethylene-3β,5β-dihydroxyandostan-17-one
InChI formel InChI=1S/C21H30O3/c1-19-5-4-14-16(17(19)11-7-12(11)18(19)23)13-8-15(13)21(24)9-10(22)3-6-20(14,21)2/h10-17,22,24H,3-9H2,1-2H3/t10-,11+,12-,13-,14-,15+,16+,17-,19-,20+,21+/m0/s1
Løsningstype Fedt
SMIL C[C@]12CC[C@H]3[C@@H]([C@H]4C[C@H]4[C@]5(O)C[C@@H](O)CC[C@]35C)[C@@H]1[C@@H]6C[C@@H]6C2=O
Molekylvægt (g/mol) 330.46
Mængde 25 mg
Formel vægt 330,2195 g/mol
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.