Få mere at vide
3,5-Dihydroxy-4-methylbenzoic acid, 97%
Artikelnummer. p-7024473
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
Artikelnummer. 11305259
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar A19196.03
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 28026-96-2 | C8H7O4 | 167.14 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 28026-96-2
Molekylær formel C8H7O4
Molekylvægt (g/mol) 167.14
MDL nummer MFCD00002514
InChI nøgle KMRRXSZDSGYLCD-UHFFFAOYSA-M
PubChem CID 2748045
IUPAC navn 3,5-dihydroxy-4-methylbenzoesyre
SMIL CC1=C(O)C=C(C=C1O)C([O-])=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3,5-Dihydroxy-4-methylbenzoic acid
Smeltepunkt 266°C to 207°C
Mængde 1 g
Synonym 3,5-dihydroxy-p-toluic acid, benzoic acid, 3,5-dihydroxy-4-methyl, 4-methyl-3,5-dihydroxy benzoic acid, 3,5-dihydroxy-4-methyl-benzoic acid, pubchem3868, acmc-20a50j, paragos 440034, 3,5-dihydroxy4-methylbenzoic acid, 3,5-dihydroxy-4-methyl benzoic acid, benzoic acid,3,5-dihydroxy-4-methyl
Formel vægt 168.15
Procent renhed 97%