Få mere at vide
3',5-Dihydroxy-4',6,7-trimethoxyflavon, 97%
Artikelnummer. 11393546
Skift visning
Mængde:
25 mg
100 mg
Pakningsstørrelse:
100mg
25mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11393546 25 mg 25mg
11303556 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11393546 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L14495.MB
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 30-11-2026
CAS: 855-96-9 | C18H16O7 | 344,319 g/mol
3',5-Dihydroxy-4',6,7-trimethoxyflavon er et vigtigt råmateriale og mellemprodukt, der anvendes i organisk syntese, lægemidler og agrokemikalier.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
3 ,′5-Dihydroxy-4′ ,6,7-trimethoxyflavon er et vigtigt råmateriale og mellemprodukt, der anvendes i organisk syntese, lægemidler og agrokemikalier.
Opløselighed
Uopløseligt i vand. Opløselig i chloroform og methanol.
Bemærkninger
Opbevares køligt. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Inkompatibel med og oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 855-96-9
Molekylær formel C18H16O7
Molekylvægt (g/mol) 344.319
MDL nummer MFCD00016929
InChI nøgle KLAOKWJLUQKWIF-UHFFFAOYSA-N
Synonym eupatorin, 3',5-dihydroxy-4',6,7-trimethoxyflavone, eupatorine, 5-hydroxy-2-3-hydroxy-4-methoxyphenyl-6,7-dimethoxy-4h-chromen-4-one, unii-3j474av6my, 5-hydroxy-2-3-hydroxy-4-methoxyphenyl-6,7-dimethoxy-4h-1-benzopyran-4-one, 6-methoxyluteolin 4',7-dimethyl ether, 5-hydroxy-2-3-hydroxy-4-methoxyphenyl-6,7-dimethoxychromen-4-one, kinome_3214, spectrum_001037
PubChem CID 97214
IUPAC navn 5-hydroxy-2-(3-hydroxy-4-methoxyphenyl)-6,7-dimethoxychromen-4-on
SMIL COC1=C(C=C(C=C1)C2=CC(=O)C3=C(C(=C(C=C3O2)OC)OC)O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3',5-Dihydroxy-4',6,7-trimethoxyflavone
Smeltepunkt 190 °C til 192 °C
Mængde 25 mg
Beilstein 1355109
Merck Index 14,3901
Opløselighedsinformation Uopløselig i vand. Opløselig i kloroform og methanol.
Formel vægt 344.32
Procent renhed 97%