Få mere at vide
3’,5’-Dihydrodiol Simvastatin(Mixture of Diastereomers), TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 3',5'-Dihydrodiol Simvastatin (Mixture of Diastereomers) |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Mængde | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C25H40O7/c1-6-25(4,5)24(30)32-20-9-13(2)23(29)18-12-19(27)14(3)17(22(18)20)8-7-16-10-15(26)11-21(28)31-16/h12-17,19-20,22-23,26-27,29H,6-11H2,1-5H3/t13-,14-,15-,16-,17+,19?,20+,22-,23?/m1/s1 |
| Procent renhed | >95% |