Få mere at vide
3,5-dihydro-2H-1,5-benzothiazepin-4-one, TRC
Artikelnummer. 30373607
Skift visning
Mængde:
25 mg
50 mg
250 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30373607 50 mg
30384165 250 mg
30377715 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30373607 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD45714850MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 28-07-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 53454-43-6
Molekylær formel C9H9NOS
Molekylvægt (g/mol) 179.24
Synonym 2,3,4,5-Tetrahydro-1,5-benzothiazepin-4-one
IUPAC navn 3,5-dihydro-2H-1,5-benzothiazepin-4-one
SMIL O=C1CCSc2ccccc2N1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3,5-dihydro-2H-1,5-benzothiazepin-4-one
Mængde 50 mg
InChI formel InChI=1S/C9H9NOS/c11-9-5-6-12-8-4-2-1-3-7(8)10-9/h1-4H,5-6H2,(H,10,11)
Formel vægt 179.0405