missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
3,5-Difluorothiophenol, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 3,5-Difluorothiophenol |
| Mængde | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C6H4F2S/c7-4-1-5(8)3-6(9)2-4/h1-3,9H |
| Formel vægt | 146 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?