Få mere at vide
3,5-Difluoropyridine-2-carboxylic acid, 97%
Artikelnummer. 11309176
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
Artikelnummer. 11309176
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar L20324.03
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 745784-04-7 | C6H3F2NO2 | 159.09 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 745784-04-7
Molekylær formel C6H3F2NO2
Molekylvægt (g/mol) 159.09
MDL nummer MFCD05664124
InChI nøgle QKLXAJQKMIWFRC-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3,5-difluoropicolinic acid, 3,5-difluoro-2-pyridinecarboxylic acid, 2-pyridinecarboxylic acid, 3,5-difluoro, 3,5-difluoro-2-pyridinecarboxylicacid, 3,5-difluoropicolinicacid, acmc-209ov6, 2-carboxy-3,5-difluoropyridine, 2-pyridinecarboxylicacid, 3,5-difluoro, 3,5-difluoro-pyridine-2-carboxylic acid, 3 pound not5-difluoropyridine-2-carboxylicacid
PubChem CID 2783262
IUPAC navn 3,5-difluoropyridine-2-carboxylic acid
SMIL OC(=O)C1=C(F)C=C(F)C=N1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3,5-Difluoropyridine-2-carboxylic acid
Smeltepunkt ∽205°C (decomposition)
Mængde 1 g
Formel vægt 159.09
Procent renhed 97%