Få mere at vide
3,5-Difluorophenol, 98+%
Artikelnummer. p-7022411
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
Artikelnummer. 11442178
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar A15177.03
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 2713-34-0 | C6H4F2O | 130.09 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 2713-34-0
Molekylær formel C6H4F2O
Molekylvægt (g/mol) 130.09
MDL nummer MFCD00002255
InChI nøgle HJSSBIMVTMYKPD-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 75928
IUPAC navn 3,5-difluorophenol
SMIL OC1=CC(F)=CC(F)=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3,5-Difluorophenol
Smeltepunkt 51°C to 55°C
Kogepunkt 65°C to 68°C (1 mmHg)
Flammepunkt 70°C (158°F)
Lugt Phenol-like
Mængde 1 g
FN nummer UN3261
Beilstein 2078616
Synonym phenol, 3,5-difluoro, 3,5-difluoro phenol, phenol,3,5-difluoro, 3,5difluorophenol, 3,5-difluorphenol, 3.5-difluorophenol, 3,5-difluoro-phenol, phenol derivative, 6, pubchem1496, acmc-209gvc
Formel vægt 130.09
Procent renhed ≥98%