Få mere at vide
3,5-Difluorophenol, 98+%
Artikelnummer. 11462178
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11462178 25 g 25g
11442178 1 g 1g
11452178 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11462178 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A15177.14
Request Bulk or Custom Format
CAS: 2713-34-0 | C6H4F2O | 130.09 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 2713-34-0
Molekylær formel C6H4F2O
Molekylvægt (g/mol) 130.09
MDL nummer MFCD00002255
InChI nøgle HJSSBIMVTMYKPD-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 75928
IUPAC navn 3,5-difluorphenol
SMIL OC1=CC(F)=CC(F)=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3,5-Difluorophenol
Smeltepunkt 51°C to 55°C
Kogepunkt 65°C to 68°C (1 mmHg)
Flammepunkt 70°C (158°F)
Lugt Phenol-like
Mængde 25 g
FN nummer UN3261
Beilstein 2078616
Synonym phenol, 3,5-difluoro, 3,5-difluoro phenol, phenol,3,5-difluoro, 3,5difluorophenol, 3,5-difluorphenol, 3.5-difluorophenol, 3,5-difluoro-phenol, phenol derivative, 6, pubchem1496, acmc-209gvc
Formel vægt 130.09
Procent renhed ≥98%