Få mere at vide
3,5-difluorkanelsyre, 98 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10155560 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10155560 1 g Glasflaske 1g
1 options
Artikelnummer. 10155560 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 311590010
 Begrænset vare
På lager
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3, 5-Difluorocinnamic acid
Navn note 98%
CAS 84315-23-1
CAS min % 97.5
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 203 °C til 206 °C
Farve Hvid
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 97,5% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Molekylær formel C9H6F2O2
Lineær formel F2C6H3CH=CHCO2H
MDL nummer MFCD00010321
Mængde 1 g
Synonym 3,5-difluorocinnamic acid, trans-3,5-difluorocinnamic acid, 3,5-difluorocinnamicacid, e-3-3,5-difluorophenyl acrylic acid, 3-3,5-difluorophenyl acrylic acid, 2e-3-3,5-difluorophenyl prop-2-enoic acid, 2e-3-3,5-difluorophenyl acrylic acid, rarechem bk hw 0255, timtec-bb sbb006675, 3-3,5-difluorophenyl propenoic acid
InChI nøgle MBAWRXICVNIUGY-OWOJBTEDSA-N
SMIL C1=C(C=C(C=C1F)F)C=CC(=O)O
IUPAC navn (E)-3-(3,5-difluorphenyl)prop-2-ensyre
Molekylvægt (g/mol) 184.14
PubChem CID 5374941
Formel vægt 184.14
Procent renhed 98%
Fysisk form Fluffy skinnende pulver eller nåle