Få mere at vide
3,5-Difluorbenzylamin, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 3,5-Difluorobenzylamine |
| CAS | 90390-27-5 |
| Molekylær formel | C7 H7 F2 N |
| Mængde | 10 g |
| Synonym | 3,5-Difluorobenzenemethanamine, (3,5-Difluorophenyl)methanamine, 1-(3,5-Difluorophenyl)methanamine, [(3,5-Difluorophenyl)methyl]amine |
| InChI formel | InChI=1S/C7H7F2N/c8-6-1-5(4-10)2-7(9)3-6/h1-3H,4,10H2 |
| SMIL | FC=1C=C(F)C=C(C1)CN |
| IUPAC navn | (3,5-difluorophenyl)methanamin |
| Molekylvægt (g/mol) | 143.13 |
| Formel vægt | 143.0547 |