Få mere at vide
3,5-Difluorobenzenesulfonyl chloride, 97%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10014017 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
Artikelnummer. 10014017
Brand: Thermo Scientific Acros 431000050
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 210532-25-5
Molekylær formel C6H3ClF2O2S
Molekylvægt (g/mol) 212.59
MDL nummer MFCD02091378
InChI nøgle IIQKIICAOXAXEJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3,5-difluorobenzenesulphonyl chloride, 3,5-difluorobenzene-1-sulfonyl chloride, 3,5-difluorobenzenesulfonylchloride, 3,5-difluorobenzenesulphonylchloride, benzenesulfonyl chloride, 3,5-difluoro, 3,5-difluoro-benzenesulfonyl chloride, pubchem8463, acmc-209fh1, ksc201g8f, buttpark 27\07-03
PubChem CID 2774058
IUPAC navn 3,5-difluorobenzenesulfonyl chloride
SMIL FC1=CC(=CC(F)=C1)S(Cl)(=O)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3, 5-Difluorobenzenesulfonyl chloride
CAS min % 96.0
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 55.9°C to 58.2°C
Farve Orange to Tan
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 96% min. (GC)
Mængde 5 g
Formel vægt 212.6
Procent renhed 97%
Fysisk form Crystalline Powder
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 3,5-Difluorobenzenesulfonyl chloride, 97%
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
Faresætning
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • EUH029-Udvikler giftig gas ved kontakt med vand.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
  • P402+P404-Opbevares et tørt sted. Opbevares i en lukket beholder.