Få mere at vide
3,5-difluorbenzensulfonylchlorid, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11368866
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11368866 5 g 5g
11358866 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11368866 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L19507.06
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 19-10-2026
Denne Thermo Scientific mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 210532-25-5
Molekylær formel C6H3ClF2O2S
Molekylvægt (g/mol) 212.59
MDL nummer MFCD02091378
InChI nøgle IIQKIICAOXAXEJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3,5-difluorobenzenesulphonyl chloride, 3,5-difluorobenzene-1-sulfonyl chloride, 3,5-difluorobenzenesulfonylchloride, 3,5-difluorobenzenesulphonylchloride, benzenesulfonyl chloride, 3,5-difluoro, 3,5-difluoro-benzenesulfonyl chloride, pubchem8463, acmc-209fh1, ksc201g8f, buttpark 27\07-03
PubChem CID 2774058
IUPAC navn 3,5-difluorbenzensulfonylchlorid
SMIL FC1=CC(=CC(F)=C1)S(Cl)(=O)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3,5-Difluorobenzenesulfonyl chloride
Smeltepunkt 57 °C til 59 °C
Flammepunkt >110 °C (230 °F)
Mængde 5 g
FN nummer UN3261
Beilstein 8053561
Følsomhed Fugtfølsom
Formel vægt 212.6
Procent renhed 97%