Få mere at vide
3,5-Difluoro-N-Fmoc-L-phenylalanine, 95%
Artikelnummer. 15458587
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15458587 5 g 5g
15468587 250 mg 250mg
15448587 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15458587 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H52069.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 205526-24-5 | C24H19F2NO4 | 423.42 g/mol
3,5-Difluoro-N-Fmoc-L-phenylalanin bruges til fremstilling af peptider af høj kvalitet.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
3,5-Difluoro-N-Fmoc-L-phenylalanin anvendes til fremstilling af peptider af høj kvalitet.
Opløselighed Lidt opløseligt i vand
.
Bemærkninger
Stabil under anbefalede opbevaringsforhold. Inkompatibel med oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 205526-24-5
Molekylær formel C24H19F2NO4
Molekylvægt (g/mol) 423.42
MDL nummer MFCD00797579
InChI nøgle UYEQBZISDRNPFC-QFIPXVFZSA-N
Synonym fmoc-phe 3,5-f2-oh, fmoc-phe 3,5-dif-oh, fmoc-3,5-difluoro-l-phenylalanine, s-n-fmoc-3,5-difluorophenylalanine, fmoc-l-3,5-difluorophenylalanine, s-2-9h-fluoren-9-yl methoxy carbonyl amino-3-3,5-difluorophenyl propanoic acid, fmoc-l-3,5-difluorophe, 3,5-difluoro-l-phenylalanine, n-fmoc protected, 2s-3-3,5-difluorophenyl-2-9h-fluoren-9-ylmethoxycarbonylamino propanoic acid, 2s-3-3,5-difluorophenyl-2-9h-fluoren-9-ylmethoxy carbonyl amino propanoic acid
PubChem CID 2774201
SMIL OC(=O)[C@H](CC1=CC(F)=CC(F)=C1)NC(=O)OCC1C2=CC=CC=C2C2=CC=CC=C12
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3,5-Difluoro-N-Fmoc-L-phenylalanine
Mængde 5 g
Opløselighedsinformation Slightly soluble in water.
IUPAC navn (2S)-3-(3,5-difluorphenyl)-2-({[(9H-fluoren-9-yl)methoxy]carbonyl}amino)propansyre
Formel vægt 423.4
Procent renhed 95%