missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

3,5-Difluoro-N-Fmoc-L-phenylalanine, 95%

Artikelnummer. 15448587
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
250 mg
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15448587 1 g 1g
15468587 250 mg 250mg
15458587 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 15448587 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H52069.03
Request Bulk or Custom Format

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

CAS: 205526-24-5 | C24H19F2NO4 | 423.42 g/mol

3,5-Difluoro-N-Fmoc-L-phenylalanin bruges til fremstilling af peptider af høj kvalitet.

Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .

Anvendelser
3,5-Difluoro-N-Fmoc-L-phenylalanin anvendes til fremstilling af peptider af høj kvalitet.

Opløselighed Lidt opløseligt i vand
.

Bemærkninger
Stabil under anbefalede opbevaringsforhold. Inkompatibel med oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 205526-24-5
Molekylær formel C24H19F2NO4
Molekylvægt (g/mol) 423.42
MDL nummer MFCD00797579
InChI nøgle UYEQBZISDRNPFC-QFIPXVFZSA-N
Synonym fmoc-phe 3,5-f2-oh, fmoc-phe 3,5-dif-oh, fmoc-3,5-difluoro-l-phenylalanine, s-n-fmoc-3,5-difluorophenylalanine, fmoc-l-3,5-difluorophenylalanine, s-2-9h-fluoren-9-yl methoxy carbonyl amino-3-3,5-difluorophenyl propanoic acid, fmoc-l-3,5-difluorophe, 3,5-difluoro-l-phenylalanine, n-fmoc protected, 2s-3-3,5-difluorophenyl-2-9h-fluoren-9-ylmethoxycarbonylamino propanoic acid, 2s-3-3,5-difluorophenyl-2-9h-fluoren-9-ylmethoxy carbonyl amino propanoic acid
PubChem CID 2774201
SMIL OC(=O)[C@H](CC1=CC(F)=CC(F)=C1)NC(=O)OCC1C2=CC=CC=C2C2=CC=CC=C12

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 3,5-Difluoro-N-Fmoc-L-phenylalanine
Mængde 1 g
Opløselighedsinformation Slightly soluble in water.
IUPAC navn (2S)-3-(3,5-difluorphenyl)-2-(9H-fluoren-9-ylmethoxycarbonylamino)propansyre
Formel vægt 423.4
Procent renhed 95%

RUO– Kun brug til forskning

Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.