missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
3,5-Difluoro-D-phenylalanine, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 3,5-Difluoro-D-phenylalanine |
| CAS | 266360-63-8 |
| Molekylær formel | C21 H24 O12 |
| Mængde | 250 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C21H24O12/c1-10(22)28-9-16-17(29-11(2)23)18(30-12(3)24)19(31-13(4)25)21(33-16)32-15-8-6-5-7-14(15)20(26)27/h5-8,16-19,21H,9H2,1-4H3,(H,26,27)/t16?,17-,18?,19?,21+/m0/s1 |
| SMIL | CC(=O)OCC1O[C@@H](Oc2ccccc2C(=O)O)C(OC(=O)C)C(OC(=O)C)[C@H]1OC(=O)C |
| IUPAC navn | 2-[(2S,5S)-3,4,5-triacetyloxy-6-(acetyloxymethyl)oxan-2-yl]oxybenzoic acid |
| Molekylvægt (g/mol) | 468.408 |
| Formel vægt | 468.127 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?