Få mere at vide
3,5-difluor-4-hydroxybenzonitril, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15494217
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15494217 1 g 1g
15404227 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 15494217 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H31620.03
Request Bulk or Custom Format
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 2967-54-6 | C7H3F2NO | 155.10 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 2967-54-6
Molekylær formel C7H3F2NO
Molekylvægt (g/mol) 155.10
MDL nummer MFCD09033181
InChI nøgle XZNZJDPPWWFJAL-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3,5-difluoro-4-hydroxy-benzonitrile, 2,6-difluoro-4-cyanophenol, 4-cyano-2,6-difluorophenol, 3,5-difluoro-4-hydroxy benzonitrile, pubchem23504, benzonitrile, 3,5-difluoro-4-hydroxy
PubChem CID 10749406
IUPAC navn 3,5-difluor-4-hydroxybenzonitril
SMIL OC1=C(F)C=C(C=C1F)C#N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3,5-Difluoro-4-hydroxybenzonitrile
Smeltepunkt 200°C to 208°C
Mængde 1 g
FN nummer UN3439
Formel vægt 155.1
Procent renhed 97%