Få mere at vide
3,5-difluor-4-hydroxybenzonitril, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15404227
Mængde:
250 mg
1 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 15404227
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar H31620.MD
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 2967-54-6 | C7H3F2NO | 155.10 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 2967-54-6
Molekylær formel C7H3F2NO
Molekylvægt (g/mol) 155.10
MDL nummer MFCD09033181
InChI nøgle XZNZJDPPWWFJAL-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3,5-difluoro-4-hydroxy-benzonitrile, 2,6-difluoro-4-cyanophenol, 4-cyano-2,6-difluorophenol, 3,5-difluoro-4-hydroxy benzonitrile, pubchem23504, benzonitrile, 3,5-difluoro-4-hydroxy
PubChem CID 10749406
IUPAC navn 3,5-difluor-4-hydroxybenzonitril
SMIL OC1=C(F)C=C(C=C1F)C#N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3,5-Difluoro-4-hydroxybenzonitrile
Smeltepunkt 200°C to 208°C
Mængde 250 mg
FN nummer UN3439
Formel vægt 155.1
Procent renhed 97%