Få mere at vide
3,5-Difluoro-4-hydroxybenzoic acid, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 3,5-Difluoro-4-hydroxybenzoic acid |
| CAS | 74799-63-6 |
| Molekylær formel | C7H4F2O3 |
| Mængde | 25 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C7H4F2O3/c8-4-1-3(7(11)12)2-5(9)6(4)10/h1-2,10H,(H,11,12) |
| SMIL | OC(=O)c1cc(F)c(O)c(F)c1 |
| Molekylvægt (g/mol) | 174.1 |
| Formel vægt | 174.0129 |