Få mere at vide
3,5-difluor-4-hydroxybenzenboronsyre pinacol ester, 96%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15426966
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15426966 250 mg 250mg
15416966 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15426966 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H62042.MD
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 21-12-2026
CAS: 1029439-83-5 | Molekylformel: C12H15BF2O3 | Molekylvægt: 256,056 g/mol
Dette Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af produktporteføljen Alfa Aesar . Nogle dokumentations- og mærkningsoplysninger kan henvise til det gamle brand. Den oprindelige Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af brandovergangen til Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1029439-83-5
Molekylær formel C12H15BF2O3
Molekylvægt (g/mol) 256.056
MDL nummer MFCD16996286
InChI nøgle KTQYJNVSVKKLGQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,6-difluoro-4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl phenol, 3,5-difluoro-4-hydroxybenzeneboronic acid pinacol ester, 3,5-difluoro-4-hydroxyphenylboronic acid pinacol ester
PubChem CID 57655406
IUPAC navn 2,6-difluor-4-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)phenol
SMIL B1(OC(C(O1)(C)C)(C)C)C2=CC(=C(C(=C2)F)O)F
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3,5-Difluoro-4-hydroxybenzeneboronic acid pinacol ester
Farve Hvid
Mængde 250 mg
Formel vægt 256.05
Procent renhed 96%
Fysisk form Fast stof