Få mere at vide
3,5-Difluor-4-hydroxybenzaldehyd, TRC
Artikelnummer. 30378421
Skift visning
Mængde:
5 g
Artikelnummer. Mængde
30378421 5 g
1 options
Artikelnummer. 30378421 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD4473155G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 09-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3,5-Difluoro-4-hydroxybenzaldehyde
CAS 118276-06-5
Molekylær formel C7H4F2O2
Mængde 5 g
Synonym 4-Hydroxy-3,5-difluorobenzaldehyde
InChI formel InChI=1S/C7H4F2O2/c8-5-1-4(3-10)2-6(9)7(5)11/h1-3,11H
SMIL C1=C(C=C(C(=C1F)O)F)C=O
Molekylvægt (g/mol) 158.1
Formel vægt 158.0179