Få mere at vide
3,5-Difluor-2-methoxybenzenboronsyre, 97 %
Artikelnummer. 11359725
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11359725 250 mg 250mg
11339725 1 g 1g
11349725 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11359725 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L19773.MD
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 24-11-2026
CAS: 737000-76-9 | C7H7BF2O3 | 187,94 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 737000-76-9
Molekylær formel C7H7BF2O3
Molekylvægt (g/mol) 187.94
MDL nummer MFCD03095353
InChI nøgle JXQHRWOUVJRCSR-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3,5-difluoro-2-methoxyphenyl boronic acid, 3,5-difluoro-2-methoxybenzeneboronic acid, 2-methoxy-3,5-difluorophenylboronic acid, acmc-209orz, 2-methoxy-3,5-difluoro-benzeneboronic acid, boronic acid, 3,5-difluoro-2-methoxyphenyl, boronic acid,b-3,5-difluoro-2-methoxyphenyl, 3,5-difluoro-2-methoxyphenyl boronicacid, 3,5-bis fluoranyl-2-methoxy-phenyl boronic acid, b-3,5-difluoro-2-methoxyphenyl-boronic acid
PubChem CID 2734607
IUPAC navn (3,5-difluor-2-methoxyphenyl)borsyre
SMIL COC1=C(F)C=C(F)C=C1B(O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3,5-Difluoro-2-methoxybenzeneboronic acid
Smeltepunkt 112 °C til 115 °C
Mængde 250 mg
Formel vægt 187.94
Procent renhed 97%