missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

3,5-dichlorotoluen, TRC

Artikelnummer. 30009275
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
1 g
2.5 g
5 g
Pakningsstørrelse:
2.5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
30009275 5 g -
30011580 2.5 g 2.5g
17983405 1 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30009275 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD4368355G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 13-08-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 25186-47-4
Molekylær formel C7H6Cl2
Molekylvægt (g/mol) 161.03
Synonym Toluene, 3,5-dichloro- (8CI), 1,3-Dichloro-5-methylbenzene, 3,5-Dichlorotoluene, 1,3-Dichloro-5-methylbenzene, Toluene, 3,5-dichloro- (8CI)
IUPAC navn 1,3-dichlor-5-methylbenzen
SMIL Cc1cc(Cl)cc(Cl)c1

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 3,5-Dichlorotoluene
Mængde 5 g
InChI formel InChI=1S/C7H6Cl2/c1-5-2-6(8)4-7(9)3-5/h2-4H,1H3
Formel vægt 159.9847
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.