Få mere at vide
3,5-Dichlorosulfanilamide, 97%, Thermo Scientific™
Beskrivelse
Denne Thermo Scientific mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 3,5-Dichlorosulfanilamide |
| Smeltepunkt | 206°C to 208°C |
| Mængde | 25 g |
| Beilstein | 2727109 |
| Formel vægt | 241.1 |
| Procent renhed | 97% |