Få mere at vide
3,5-Dichlorosulfanilamide, 97%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11331447
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11331447 5 g 5g
11341447 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11331447 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L01939.06
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Denne Thermo Scientific mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 22134-75-4
Molekylær formel C6H6Cl2N2O2S
Molekylvægt (g/mol) 241.086
MDL nummer MFCD00014784
InChI nøgle DVZMRTJKNJKEGV-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3,5-dichlorosulfanilamide, benzenesulfonamide, 4-amino-3,5-dichloro, 4-amino-3,5-dichlorobenzene-1-sulfonamide, sulfanilamide, 3,5-dichloro, 4-amino-3,5-dichloro-benzenesulfonamide, 3,5-dichlorosulphanilamide, 1zge, acmc-1clhm, sulfanilamide,5-dichloro, aronis24244
PubChem CID 89607
IUPAC navn 4-amino-3,5-dichlorobenzenesulfonamide
SMIL C1=C(C=C(C(=C1Cl)N)Cl)S(=O)(=O)N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3,5-Dichlorosulfanilamide
Smeltepunkt 206°C to 208°C
Mængde 5 g
Beilstein 2727109
Formel vægt 241.1
Procent renhed 97%