Få mere at vide
3,5-Dichlorosalicylaldehyd, TRC
Product Code. 30377704
Change view
Click to view available options
Mængde:
5 g
Product Code. Mængde
30377704 5 g
1 options
Product Code. 30377704 Supplier Toronto Research Chemicals Supplier No. TRCD4323105G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Kemisk navn eller materiale 3,5-Dichlorosalicylaldehyde
CAS 90-60-8
Molekylær formel C7H4Cl2O2
Mængde 5 g
Synonym 3,5-Dichloro-2-hydroxybenzaldehyde, 2,4-Dichloro-6-formylphenol2-Hydroxy-3,5-dichlorobenzaldehyde
InChI formel InChI=1S/C7H4Cl2O2/c8-5-1-4(3-10)7(11)6(9)2-5/h1-3,11H
SMIL Oc1c(Cl)cc(Cl)cc1C=O
Molekylvægt (g/mol) 191.01
Formel vægt 189.9588