Få mere at vide
3,5-Dichloropyridine, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 3,5-Dichloropyridine |
| CAS | 2457-47-8 |
| Molekylær formel | C5H3Cl2N |
| Mængde | 25 g |
| Synonym | NSC 60546 |
| InChI formel | InChI=1S/C5H3Cl2N/c6-4-1-5(7)3-8-2-4/h1-3H |
| SMIL | Clc1cncc(Cl)c1 |
| IUPAC navn | 3,5-dichloropyridine |
| Molekylvægt (g/mol) | 147.99 |
| Formel vægt | 146.9643 |