Få mere at vide
3,5-Dichloropyridine, 98%
Artikelnummer. 11382126
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11382126 100 g 100g
11372126 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11382126 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L03380.22
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 2457-47-8 | C5H3Cl2N | 147.99 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 2457-47-8
Molekylær formel C5H3Cl2N
Molekylvægt (g/mol) 147.99
MDL nummer MFCD00006376
InChI nøgle WPGHPGAUFIJVJF-UHFFFAOYSA-N
Synonym pyridine, 3,5-dichloro, ccris 1719, 3.5-dichloropyridine, 3,5-dichloro pyridine, 3,5-dichloro-pyridine, pubchem13506, acmc-1cqt0, wln: t6nj cg eg, 5-20-05-00417 beilstein handbook reference, ksc493c0d
PubChem CID 17153
IUPAC navn 3,5-dichlorpyridin
SMIL ClC1=CC(Cl)=CN=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3,5-Dichloropyridine
Smeltepunkt 63°C to 67°C
Tæthed 1.39
Kogepunkt 178°C
Flammepunkt 74°C (165°F)
Lugt Unpleasant
Mængde 100 g
FN nummer UN2811
Beilstein 1973
Formel vægt 147.99
Procent renhed 98%