Få mere at vide
3,5-Dichloropyridin-4(1H)-one, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 3,5-Dichloropyridin-4(1H)-one |
| Mængde | 10 g |
| InChI formel | InChI=1S/C5H3Cl2NO/c6-3-1-8-2-4(7)5(3)9/h1-2H,(H,8,9) |
| Formel vægt | 162.9592 |