Få mere at vide
3,5-dichlorpyridazin, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10585174
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
Emballage:
Ravfarvet glasflaske
Ravglasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10585174 1 g Ravfarvet glasflaske 1g
10142894 250 mg Ravglasflaske 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10585174 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. MO08501DA
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 09-12-2026
Læg i indkøbskurv
Chemical Identifiers
CAS 1837-55-4
Molekylær formel C4H2Cl2N2
Molekylvægt (g/mol) 148.97
MDL nummer MFCD10698048
InChI nøgle JZSAUQMXKHBZEO-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 19959687
IUPAC navn 3,5-dichlorpyridazin
SMIL ClC1=CC(Cl)=NN=C1
Specifications
Kemisk navn eller materiale 3, 5-dichloropyridazine
Emballage Ravfarvet glasflaske
Mængde 1 g
Synonym pyridazine, 3,5-dichloro, 3,5-dichloro-pyridazine, pyridazine,3,5-dichloro, 3,5-dichlor-pyridazin, acmc-209yx3, ksc538k8n
Formel vægt 148.98
Procent renhed 97%