Få mere at vide
3,5-Dichloropropiophenone, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 3,5-Dichloropropiophenone |
| CAS | 92821-92-6 |
| Molekylær formel | C9H8Cl2O |
| Mængde | 5 g |
| Synonym | 1-(3,5-Dichlorophenyl)-1-propanone |
| InChI formel | InChI=1S/C9H8Cl2O/c1-2-9(12)6-3-7(10)5-8(11)4-6/h3-5H,2H2,1H3 |
| SMIL | CCC(=O)c1cc(Cl)cc(Cl)c1 |
| IUPAC navn | 1-(3,5-dichlorophenyl)propan-1-one |
| Molekylvægt (g/mol) | 203.07 |
| Formel vægt | 201.9952 |