Få mere at vide
3,5-Dichlorophenyldiazonium Tetrafluoroborate, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 3,5-Dichlorophenyldiazonium Tetrafluoroborate |
| CAS | 350-67-4 |
| Molekylær formel | C6H3Cl2N2• BF 4 |
| Mængde | 5 g |
| Synonym | 3,5-Dichlorobenzenediazonium Tetrafluoroborate |
| InChI formel | InChI=1S/C6H3Cl2N2.BF4/c7-4-1-5(8)3-6(2-4)10-9;2-1(3,4)5/h1-3H;/q+1;-1 |
| SMIL | N#[N+]C1=CC(Cl)=CC(Cl)=C1.F[B-](F)(F)F |
| IUPAC navn | 3,5-dichlorobenzenediazonium tetrafluoroborate |
| Molekylvægt (g/mol) | 260.81 |
| Formel vægt | 259.97 |