Få mere at vide
3,5-dichlorophenyleddikesyre, 95%
Artikelnummer. 15499918
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15499918 5 g 5g
15409928 250 mg 250mg
15489918 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15499918 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H63293.06
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 02-12-2026
CAS: 51719-65-4 | C8H6Cl2O2 | 205,034 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 51719-65-4
Molekylær formel C8H6Cl2O2
Molekylvægt (g/mol) 205.034
MDL nummer MFCD01764671
InChI nøgle RERINLRFXYGZEE-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-3,5-dichlorophenyl acetic acid, 3,5-dichlorophenylacetic acid, benzeneacetic acid, 3,5-dichloro, 3,5-dichlorobenzeneacetic acid, 3,5-dichlorophenyl acetic acid, 3,5-dichloro-phenyl-acetic acid, 2-3,5-dichlorophenyl-acetic acid, 3,5-dichlorophenylaceticacid, pubchem24116, 3,5-dichlorphenylacetic acid
PubChem CID 6452487
IUPAC navn 2-(3,5-dichlorphenyl)eddikesyre
SMIL C1=C(C=C(C=C1Cl)Cl)CC(=O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3,5-Dichlorophenylacetic acid
Mængde 5 g
Formel vægt 205.03
Procent renhed 95%
Fysisk form Fast stof