Få mere at vide
3,5-Dichlorophenylacetic acid, 95%
Artikelnummer. 15489918
Mængde:
250 mg
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
5g
Artikelnummer. 15489918
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar H63293.03
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 51719-65-4 | C8H6Cl2O2 | 205.034 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 51719-65-4
Molekylær formel C8H6Cl2O2
Molekylvægt (g/mol) 205.034
MDL nummer MFCD01764671
InChI nøgle RERINLRFXYGZEE-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-3,5-dichlorophenyl acetic acid, 3,5-dichlorophenylacetic acid, benzeneacetic acid, 3,5-dichloro, 3,5-dichlorobenzeneacetic acid, 3,5-dichlorophenyl acetic acid, 3,5-dichloro-phenyl-acetic acid, 2-3,5-dichlorophenyl-acetic acid, 3,5-dichlorophenylaceticacid, pubchem24116, 3,5-dichlorphenylacetic acid
PubChem CID 6452487
IUPAC navn 2-(3,5-dichlorphenyl)eddikesyre
SMIL C1=C(C=C(C=C1Cl)Cl)CC(=O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3,5-Dichlorophenylacetic acid
Mængde 1 g
Formel vægt 205.03
Procent renhed 95%
Fysisk form Fast stof