Få mere at vide
(3,5-Dichlorophenyl)methanesulfonyl chloride, 97%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10773712 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10773712 1 g 1g
10607780 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10773712 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 433230010
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
CAS: 163295-70-3 | Molecular Formula: C7H5Cl3O2S | Molecular Weight: 259.53 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 163295-70-3
Molekylær formel C7H5Cl3O2S
Molekylvægt (g/mol) 259.53
MDL nummer MFCD01631928
InChI nøgle GZMJRPMBVICCFL-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3,5-dichlorophenyl methanesulfonyl chloride, 3,5-dichloro-phenyl-methanesulfonyl chloride, acmc-1c80o, 3,5-dichloro-, a-toluenesufonyl chloride, 3,5-dichlorophenyl methyl chlorosulfone, 3,5-dichlorophenyl methanesulfonylchloride, 3,5-dichloro-alpha-toluenesulfonyl chloride, 3,5-dichlorophenyl methane-sulfonyl chloride, benzenemethanesulfonylchloride, 3,5-dichloro, 3,5-dichlorophenyl methyl sulfonyl chloride
PubChem CID 4993270
IUPAC navn (3,5-dichlorophenyl)methanesulfonyl chloride
SMIL ClC1=CC(CS(Cl)(=O)=O)=CC(Cl)=C1
Specifications
Kemisk navn eller materiale (3,5-Dichlorophenyl)methanesulfonyl chloride
CAS min % 96.0
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 108.6°C to 110.6°C
Farve White to Yellow
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 96% min. as diethylsulfonamide derivative (HPLC)
Mængde 1 g
Formel vægt 259.54
Procent renhed 97%
Fysisk form Powder or Solid
Show More Show Less
compliance-icons
Product Identifier
  • (3,5-Dichlorophenyl) methanesulfonyl chloride, 97%
Signal Word
  • Fare
Hazard Category
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
Hazard Statement
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • EUH029-Udvikler giftig gas ved kontakt med vand.
Precautionary Statement
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
  • P402+P404-Opbevares et tørt sted. Opbevares i en lukket beholder.