Få mere at vide
3,5-dichlorophenyl isocyanat, 97%
Artikelnummer. 11430431
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11430431 25 g 25g
11420431 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11430431 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A19991.14
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 30-11-2026
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 34893-92-0 | C7H3Cl2NO | 188,007 g/mol
3,5-dichlorphenylisocyanat bruges som mellemprodukt til medicin og i iprodion. Det er også nyttigt til proteomisk forskning.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
3,5-dichlorphenylisocyanat bruges som mellemprodukt til medicin og i iprodion. Det er også nyttigt til proteomisk forskning.
Opløselighed Hydrolyse med vand
.
Noter
Lys- og fugtfølsom. Uforeneligt med vand, alkoholer, stærke baser, aminer, syrer og stærke oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 34893-92-0
Molekylær formel C7H3Cl2NO
Molekylvægt (g/mol) 188.007
MDL nummer MFCD00013859
InChI nøgle XEFUJGURFLOFAN-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3,5-dichlorophenyl isocyanate, 3,5-dichlorophenylisocyanate, benzene, 1,3-dichloro-5-isocyanato, 3,5-dichlorophenyl isocyantae, 1,3-dichloro-5-isocyanato-benzene, 3,5-dichlorobenzenisocyanate, 3,5dichlorophenyl isocyanate, acmc-1ai47, ksc490c1l, 3,5-dichloro-phenylisocyanate
PubChem CID 94460
IUPAC navn 1,3-dichlor-5-isocyanatobenzen
SMIL C1=C(C=C(C=C1Cl)Cl)N=C=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3,5-Dichlorophenyl isocyanate
Smeltepunkt 28 °C til 32 °C
Tæthed 1.38
Kogepunkt 242 °C til 244 °C
Flammepunkt 134 °C (273 °F)
Mængde 25 g
FN nummer UN2250
Beilstein 510282
Følsomhed Fugtfølsom
Opløselighedsinformation Hydrolyse med vand.
Formel vægt 188.01
Procent renhed 97%