Få mere at vide
3,5-Dichlorophenyl isocyanat, 96%
Artikelnummer. 10221053 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10221053 1 g Glasflaske 1g
10033570 5 g Glasflaske 5g
10599453 25 g Glasflaske 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10221053 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 314140010
Request Bulk or Custom Format
CAS: 34893-92-0 | C7H3Cl2NO | 188,01 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 34893-92-0
Molekylær formel C7H3Cl2NO
Molekylvægt (g/mol) 188.01
MDL nummer MFCD00013859
InChI nøgle XEFUJGURFLOFAN-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3,5-dichlorophenyl isocyanate, 3,5-dichlorophenylisocyanate, benzene, 1,3-dichloro-5-isocyanato, 3,5-dichlorophenyl isocyantae, 1,3-dichloro-5-isocyanato-benzene, 3,5-dichlorobenzenisocyanate, 3,5dichlorophenyl isocyanate, acmc-1ai47, ksc490c1l, 3,5-dichloro-phenylisocyanate
PubChem CID 94460
IUPAC navn 1,3-dichlor-5-isocyanatobenzen
SMIL C1=C(C=C(C=C1Cl)Cl)N=C=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3, 5-Dichlorophenyl isocyanate
CAS min % 95.0
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 29.0°C to 35.0°C
Farve Hvid til gul
Tæthed 1.3800g/mL
Kogepunkt 243.0°C
Flammepunkt 110°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 96%
Emballage Glasflaske
Lineær formel Cl2C6H3NCO
Mængde 1 g
Specifik vægtfylde 1.38
Opløselighedsinformation Solubility in water: decomposes
Formel vægt 188.01
Procent renhed 96%
Fysisk form Lavtsmeltende faststof