Få mere at vide
3,5-dichlorphenol, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 3,5-Dichlorophenol |
| CAS | 591-35-5 |
| Molekylær formel | C6 H4 Cl2 O |
| Mængde | 100 g |
| Synonym | 3,5-Dichlorophenol, NSC 60649 |
| InChI formel | InChI=1S/C6H4Cl2O/c7-4-1-5(8)3-6(9)2-4/h1-3,9H |
| SMIL | Oc1cc(Cl)cc(Cl)c1 |
| IUPAC navn | 3,5-dichlorphenol |
| Molekylvægt (g/mol) | 163 |
| Formel vægt | 161.9639 |