Få mere at vide
3,5-dichlorphenol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-3736189 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Mængde:
10 g
50 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
10g
50g
Artikelnummer. 10776192
Brand: Thermo Scientific Acros 113610100
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 591-35-5 | C6H4Cl2O | 163 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 591-35-5
Molekylær formel C6H4Cl2O
Molekylvægt (g/mol) 163
MDL nummer MFCD00002259
InChI nøgle VPOMSPZBQMDLTM-UHFFFAOYSA-N
Synonym phenol, 3,5-dichloro, 3,5-dichloro-phenol, unii-fg32l88ko9, 3,5 dichlorophenol, ccris 5905, 3,5-dichloro phenol, pubchem3699, acmc-209mar, dsstox_cid_5006, dsstox_rid_77624
PubChem CID 11571
IUPAC navn 3,5-dichlorphenol
SMIL C1=C(C=C(C=C1Cl)Cl)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3, 5-Dichlorophenol
CAS min % 98.5
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 64°C to 68°C
Farve Gul til Brun
Kogepunkt 233°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 98.5% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Lineær formel Cl2C6H3OH
Mængde 10 g
Beilstein 06, 190
Opløselighedsinformation Solubility in water: slightly soluble. Other solubilities: soluble in ethanol,acetone,dmso
Formel vægt 163
Procent renhed 99%
Fysisk form Crystalline Powder, Crystals or Crystalline Mass
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 3,5-Dichlorophenol
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H332-Farlig ved indånding.
  • H312-Farlig ved hudkontakt.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.