Få mere at vide
3,5-dichlorphenol, 99%
Artikelnummer. 10776192 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
10 g
50 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10776192 10 g Glasflaske 10g
10145583 50 g Glasflaske 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10776192 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 113610100
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    843.30 DKK
    725.65 DKK / 10g
    Spare 117.65 DKK
    13% Slukket
 Begrænset vare
På lager
CAS: 591-35-5 | C6H4Cl2O | 163 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 591-35-5
Molekylær formel C6H4Cl2O
Molekylvægt (g/mol) 163
MDL nummer MFCD00002259
InChI nøgle VPOMSPZBQMDLTM-UHFFFAOYSA-N
Synonym phenol, 3,5-dichloro, 3,5-dichloro-phenol, unii-fg32l88ko9, 3,5 dichlorophenol, ccris 5905, 3,5-dichloro phenol, pubchem3699, acmc-209mar, dsstox_cid_5006, dsstox_rid_77624
PubChem CID 11571
IUPAC navn 3,5-dichlorphenol
SMIL C1=C(C=C(C=C1Cl)Cl)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3, 5-Dichlorophenol
CAS min % 98.5
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 64 °C til 68 °C
Farve Gul til Brun
Kogepunkt 233 °C
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 98,5% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Lineær formel Cl2C6H3OH
Mængde 10 g
Beilstein 06, 190
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: let opløselig. Andre opløseligheder: opløselige i ethanol, acetone, dmso
Formel vægt 163
Procent renhed 99%
Fysisk form Krystallinsk pulver, krystaller eller krystallinsk masse
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 3,5-Dichlorophenol
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H332-Farlig ved indånding.
  • H312-Farlig ved hudkontakt.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.