Få mere at vide
3,5-Dichlorophenol, 98%
Mængde:
5 g
25 g
50 g
Pakningsstørrelse:
25g
50g
5g
Beskrivelse
3,5-Dichlorphenol anvendes som farmaceutisk mellemprodukt.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser 3,5-dichlorphenol anvendes som farmaceutisk
mellemprodukt.
Opløselighed
Lidt opløseligt i vand. Meget opløselig i ethanol, ethylether og petroleumsether.
Bemærkninger
Stabil under anbefalede opbevaringsforhold. Inkompatibel med oxidationsmidler.
mellemprodukt.
Opløselighed
Lidt opløseligt i vand. Meget opløselig i ethanol, ethylether og petroleumsether.
Bemærkninger
Stabil under anbefalede opbevaringsforhold. Inkompatibel med oxidationsmidler.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 3,5-Dichlorophenol |
| Smeltepunkt | 63°C to 68°C |
| Kogepunkt | 233°C |
| Lugt | Phenol-like |
| Mængde | 25 g |
| FN nummer | UN2020 |
| Beilstein | 1906458 |
| Opløselighedsinformation | Slightly soluble in water. Very soluble in ethanol,ethyl ether and petroleum ether. |
| Formel vægt | 163 |
| Procent renhed | 98% |
Sikkerhed og håndtering
Produktidentifikator
- 3,5-Dichlorophenol
- Advarsel
- Akut toksicitet Kategori 4
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
- Hudætsning/hudirritation Kategori 2
- Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
- H312-Farlig ved hudkontakt.
- H315-Forårsager hudirritation.
- H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
- H332-Farlig ved indånding.
- H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
- P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- MIXTURE LIST-Indeholder: 3,5-Dichlorophenol