Få mere at vide
3,5-dichlorphenol, 98%
Artikelnummer. 11309529
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
50 g
Pakningsstørrelse:
25g
50g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11309529 5 g 5g
11319529 25 g 25g
11488226 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11309529 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A15328.06
Request Bulk or Custom Format
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 591-35-5 | C6H4Cl2O | 162,997 g/mol
3,5-Dichlorphenol anvendes som farmaceutisk mellemprodukt.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser 3,5-dichlorphenol anvendes som farmaceutisk
mellemprodukt.
Opløselighed
Lidt opløseligt i vand. Meget opløselig i ethanol, ethylether og petroleumsether.
Bemærkninger
Stabil under anbefalede opbevaringsforhold. Inkompatibel med oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 591-35-5
Molekylær formel C6H4Cl2O
Molekylvægt (g/mol) 162.997
MDL nummer MFCD00002259
InChI nøgle VPOMSPZBQMDLTM-UHFFFAOYSA-N
Synonym phenol, 3,5-dichloro, 3,5-dichloro-phenol, unii-fg32l88ko9, 3,5 dichlorophenol, ccris 5905, 3,5-dichloro phenol, pubchem3699, acmc-209mar, dsstox_cid_5006, dsstox_rid_77624
PubChem CID 11571
IUPAC navn 3,5-dichlorphenol
SMIL C1=C(C=C(C=C1Cl)Cl)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3,5-Dichlorophenol
Smeltepunkt 63°C to 68°C
Kogepunkt 233°C
Lugt Phenol-like
Mængde 5 g
FN nummer UN2020
Beilstein 1906458
Opløselighedsinformation Slightly soluble in water. Very soluble in ethanol,ethyl ether and petroleum ether.
Formel vægt 163
Procent renhed 98%