Få mere at vide
3,5-dichloriodobenzen, TRC
Artikelnummer. 30353076
Skift visning
Mængde:
500 mg
Artikelnummer. Mængde
30353076 500 mg
1 options
Artikelnummer. 30353076 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD358605500MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 08-10-2026
Læg i indkøbskurv
Aggiungi al carrello
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Kemisk navn eller materiale 3,5-Dichloroiodobenzene
CAS 3032-81-3
Molekylær formel C6H3Cl2I
Mængde 500 mg
Synonym 3,5-Dichlorophenyl Iodide, 3,5-Dichloro-1-iodobenzene, 1,3-Dichloro-5-iodobenzene, 1-Iodo-3,5-dichlorobenzene
InChI formel InChI=1S/C6H3Cl2I/c7-4-1-5(8)3-6(9)2-4/h1-3H
SMIL Clc1cc(Cl)cc(I)c1
IUPAC navn 1,3-dichlor-5-iodobenzen
Molekylvægt (g/mol) 272.89
Formel vægt 271.8656
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.