Få mere at vide
3,5-Dichlorobiphenyl-2',3',4',5',6'-d5, CDN
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 3,5-Dichlorobiphenyl-2',3',4',5',6'-D5 |
| CAS | 1276197-28-4 |
| Molekylær formel | C12 D5 H3 Cl2 |
| Mængde | 0.01 g |
| Synonym | 3,5-Dichloro-1,1'-biphenyl-2',3',4',5',6'-d5, 3,5-Dichlorobiphenyl-2',3',4',5',6'-d5, 3,5-Dichlorobiphenyl-2',3',4',5',6'-D5, PCB 14-d5, 3,5-DiCB-2',3',4',5',6'-d5 |
| InChI formel | InChI=1 S/C12H8Cl2/c13-11-6-10(7-12(14)8-11)9-4-2-1-3-5-9/h1-8 H/i1D,2 D,3 D,4 D,5 D |
| SMIL | [2 H]c1c([2 H])c([2 H])c(c([2 H])c1[2 H])c2cc(Cl)cc(Cl)c2 |
| IUPAC navn | 1,2,3,4,5-pentadeuterio-6-(3,5-dichlorophenyl)benzene |
| Molekylvægt (g/mol) | 228.1287 |
| Formel vægt | 227.0317 g/mol |
| Vis mere |